Platos de pesaje, aluminio
Proveedor: Köhler Technische Produkte
KOEH2-1607EA 44.9 EUR
KOEH2-1607
Platos de pesaje, aluminio
Navecillas Navecillas de pesaje
Fabricado en aluminio, brillante.
  • Buena resistencia a la temperatura
  • Buena resistencia química
  • Ligero
  • Apilable