Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine, blanco ≥97.0%, solid
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: TBTA, Tris((1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl)amine
H66485.03 H66485.MD
H66485.03EA 489 EUR
H66485.03 H66485.MD
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine, blanco ≥97.0%, solid
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine stabilises Cu(I) towards disproportionation and oxidation thus enhancing its catalytic effect in the azide-acetylene cycloaddition.
  • Incompatible with heat and oxidising agents
  • Store at −20 °C
Formula: C₃₀H₃₀N₁₀
MW: 530,64 g/mol
Pto. de fusión: 132…143 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09265124
Núm. CAS: 510758-28-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) White
Form Solid
Assay by NMR 97,0%
Solubility Soluble in DMSO, DMF