Ácido ortofosfórico ≥85.0%, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ácido fosfórico
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43828.0250 5.43828.0100
5.43828.0250EA 261 EUR
5.43828.0250 5.43828.0100
Ácido ortofosfórico ≥85.0%, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Ácido ortofosfórico
Formula: H₃PO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011340
Núm. CAS: 7664-38-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (Alkalimetric) ≥85,0%
Identity Passes Test
Colour ≤10 Hazen
Insoluble matter ≤10 ppm
Aluminium (Al) ≤0,020 ppm
Calcium (Ca) ≤0,050 ppm
Copper (Cu) ≤0,025 ppm
Iron (Fe) ≤0,020 ppm
Pottasium (K) ≤0,050 ppm
Magnesium (Mg) ≤0,020 ppm
Sodium (Na) ≤0,10 ppm
HPLC gradient suitability test (220, 254 and 280 nm) ≤10 ppm
Chromophore purity ≥99,999%