Cilindro de medida sin graduación, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
213910776 213910879 213911472 213911772 213912477 213913679 213914478 213915474 213916376
SCOT213910776EA 85.8 EUR
SCOT213910776 SCOT213910879 SCOT213911472 SCOT213911772 SCOT213912477 SCOT213913679 SCOT213914478 SCOT213915474 SCOT213916376
Cilindro de medida sin graduación, DURAN®
Probetas Probetas graduadas
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Sin graduacion
  • Base hexagonal
  • Base con tres soportes que aumentan su estabilidad.
Certificaciones: DIN EN ISO 4788.