Amonio hidrogenocarbonato, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Ammonium bicarbonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43835.0100 5.43835.0250
5.43835.0100EA 88.2 EUR
5.43835.0100 5.43835.0250
Amonio hidrogenocarbonato, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Ammonium hydrogen carbonate
Synonyms: Ammonium bicarbonate; Ammonium carbonate
Formula: NH₄HCO₃
MW: 79,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012138
Núm. CAS: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric) 99,0 - 101,0%
Identity Passes test
Non-volatile matter ≤0,05%
Aluminium ≤2 ppm
Calcium ≤5 ppm
Copper ≤0,1 ppm
Iron ≤5 ppm
Potassium ≤1 ppm
Magnesium ≤10 ppm
Sodium ≤1 ppm
HPLC gradient suitability test for chromophoric impurities based on 4'-hydroxyacetophenone ≤10 ppm
Chromophore purity ≥99,999%