Detergentes líquidos para la limpieza automática de material de vidrio, neodisher® FLA
Proveedor: Dr. Weigert
411230 411233 411226
148-3144EA 144 EUR
148-3144 148-3222 148-3149
Detergentes líquidos para la limpieza automática de material de vidrio, neodisher® FLA
Soluciones de limpieza Detergentes y Limpiadores de Superficie
neodisher® LaboClean FLA.
  • Concentrado líquido alcalino para aplicaciones universales sin fosfatos, tensioactivos ni sustancias oxidantes
  • Componentes: policarboxilatos al 5 - 15%
  • Dosis: 2 - 6 ml/l
Precaución: dado que la mayoría de los componentes son corrosivos o irritantes, se debe elegir el producto más adecuado para la limpieza del material de aluminio y titanio. Lea la hoja de datos de seguridad antes del uso.