VWR®, Vasos, forma baja, PP
Proveedor: VWR Collection
213-0511EA 4.4 EUR
213-0511 213-0489 213-0490 213-0491 213-0492 213-0493 213-0494 213-0495 213-0496
VWR®, Vasos, forma baja, PP
Vasos de precipitados
PP, translucent.
  • Graduaciones impresas
  • Pueden apilarse cuando están vacías para ahorrar espacio al almacenarlas
  • Soportan temperaturas de 0 a 121 °C
  • La resina cumple los requisitos de la FDA 21 CFR de US
Ideal para el uso general del laboratorio. Con pico y graduaciones impresas excepcionalmente 'fáciles de leer'.