Silicagel, BAKER ANALYZED® 0.063 - 0.200 mm para cromatografía, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
1830.9025EA 0 EUR
1830.9025 1830.1000 1830.0500
Silicagel, BAKER ANALYZED® 0.063 - 0.200 mm para cromatografía, J.T.Baker®
Silicagel
Formula: SiO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Alcohol-Ether Soluble Substances max. 0.05 %
Loss on Drying max. 6.0 %