Cascos de seguridad, uvex pheos E-WR
Proveedor: UVEX
9770.030 9770.130 9770.230 9770.530 9770.330 9770.430
111-2337EA 17.2 EUR
111-2337 111-2338 111-2339 111-2342 111-2340 111-2341
Cascos de seguridad, uvex pheos E-WR
Cascos Cascos de seguridad
Los ligeros cascos de seguridad uvex pheos cuentan con un diseño deportivo y ofrecen la máxima comodidad al usuario. La cubierta rígida y resistente soporta con facilidad la presión lateral y cumple todos los requisitos de seguridad para el trabajo de construcción o industrial.
  • Se puede adaptar rápidamente y de manera sencilla a las necesidades de cada usuario: pantalla, gafas de seguridad, protectores de oídos o linterna para la cabeza
  • Arnés de suspensión con trinquete para ajustar la anchura
  • El acoplamiento con bandas de tela en seis puntos asegura un ajuste y una comodidad óptimas
  • Ventilación Climazone y visera larga
  • Con una ranura en la parte frontal para luces y adaptadores Euroslot en los laterales (30 mm) para la colocación de orejeras y del sistema de pantalla uvex pheos
Apto para su uso por parte de electricistas ya que la cubierta del casco está completamente cerrada.
Dimensiones: 520 - 610 mm
Certificaciones: EN 397 y requisitos para temperaturas muy bajas (–30 °C) y salpicaduras de metal fundido, EN 50365 (1000 VAC).