Cascos de seguridad, uvex pheos E-S-WR
Proveedor: UVEX
9770.131 9770.832 9770.031 9770.431
111-2335EA 17.5 EUR
111-2335 111-2336 111-2334 UVEX9770.431
Cascos de seguridad, uvex pheos E-S-WR
Cascos Cascos de seguridad
Los cascos de seguridad ligeros uvex pheos tienen un diseño deportivo y ofrecen la máxima comodidad al usuario. La carcasa del casco, resistente y rígida, también soporta fácilmente la presión lateral y cumple con todos los requisitos de seguridad para trabajos de construcción o industriales.
  • Se adapta de forma rápida y sencilla a las necesidades individuales del usuario: visera, gafas de seguridad, protectores auditivos o linterna frontal
  • Arnés de suspensión con trinquete de rueda para un ajuste de ancho variable
  • La fijación de banda textil de seis puntos garantiza un ajuste y una comodidad óptimos
  • Con ranura en la parte delantera para luces de casco y adaptadores Euroslot laterales (30 mm) para fijar protectores auditivos y el sistema de visera uvex pheos
Apto para su uso por parte de electricistas ya que la cubierta del casco está completamente cerrada.
Dimensiones: 520 - 610 mm
Certificaciones: EN 397 y requisitos para temperaturas muy bajas (–30 °C) y salpicaduras de metal fundido (MM); EN 50365 (1000 V CA).