VWR®, Cajas criogénicas, sin o con separadores
Proveedor: VWR Collection
479-1382EA 363 EUR
479-1382 479-1383 479-1384 479-1385 479-1386
VWR®, Cajas criogénicas, sin o con separadores
Cajas Criocajas
Fabricado en cartón blanco.
  • Barato de comprar, barato de enviar, ahorro de espacio en el laboratorio
  • Disponible en el tamaño más vendido con una altura de 51 mm
  • Cuadrado, tamaño del fondo 129×129 mm, tamaño de la parte superior 134×134 mm
  • Se adapta a todos los sistemas de estanterías de almacenamiento
Consta de una tapa y una base que se entregan planas. Simplemente siguiendo las instrucciones de la tapa, 1-2-3 y tendrá una criobox estable y de alta calidad.