VWR® Powerpette Plus, Pipeteador
Proveedor: VWR
VWR® VWR® Powerpette Plus
VWRU14526-202EA 0 EUR
VWRU14526-202 613-4447 612-3686 613-4448 613-4445 613-4446
VWR® Powerpette Plus, Pipeteador
Pipetas Pipeteadores
Pipeteadores para pipetas de vidrio y plástico de 1 a 100 ml.
  • Velocidad de succión y dispensación controlada a través de los gatillos de los dedos
  • Tres modos de aspiración y dispensación
  • Los ajustes alto y bajo tienen velocidad variable
  • Completamente cargado tiene aproximadamente 8 horas de uso continuo disponibles
  • La luz de batería baja se ilumina cuando queda 1 hora de energía
Ofrece una combinación única de funciones para brindar un control preciso con la punta de los dedos en un diseño clásico aerodinámico, adecuado para usuarios con manos grandes o pequeñas. El modo de dispensación por gravedad está diseñado para usarse con pipetas 'To Deliver' (TD).
Información de suministro: Se suministra con filtros hidrofóbicos de 0,45 y 0,2 µm, como estándar, para una protección eficaz contra la contaminación del aire; 2 baterías de hidruro metálico de níquel de 1,2 V y cargador universal.