Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Phenyl
Proveedor: Avantor
7095-01EA 318.86 EUR
7095-01 7095-03 7095-09 7095-06
Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Phenyl
Columnas de cromatografía
Las columnas BAKERBOND spe™ son columnas de PP desechables preempaquetadas con sorbentes de alta capacidad contenidas en dos frits de PE de 20 µm.
  • A base de sílice
  • Extracción de compuestos de volúmenes de solución de muestra que van desde unos pocos cientos de µl hasta 1 L
  • Procesamiento mediante vacío o presión positiva
Aplicaciones generales: disolventes polares y no polares/polares con el uso de mecanismos similares al enlace del hidrógeno.
Estas columnas para SPE se pueden utilizar en el modo de fase inversa.