Vasos de precipitados, forma baja, PFA, Corning®
Proveedor: Corning
1003P-100 1003P-1L 1003P-250 1003P-50 1003P-500 1003P-25
CORN1003P-100EA 559.59 EUR
CORN1003P-100 CORN1003P-1L CORN1003P-250 CORN1003P-50 CORN1003P-500 CORN1003P-25
Vasos de precipitados, forma baja, PFA, Corning®
Vasos de precipitados
Hecho de PFA, translúcido.
  • Excelente resistencia química
  • Buena resistencia a la temperatura
Con una escala de graduación elevada.