Beakers, with handle, PP, Corning®
Proveedor: Corning
1015P-3L 1015P-1L 1015P-250 1015P-2L 1015P-500
CORN1015P-3LEA 173.3 EUR
CORN1015P-3L CORN1015P-1L CORN1015P-250 CORN1015P-2L CORN1015P-500
Beakers, with handle, PP, Corning®
Vasos de precipitados
PP, translúcido.
  • Superficies lisas para una limpieza fácil y rápida
  • Impreso con graduaciones azules
  • Con asa y pico
Ideal para uso general en el laboratorio y para una gran variedad de aplicaciones.