VWR®, Vasos, forma baja, PMP (TPX)
Proveedor: VWR Collection
213-0510EA 11.6 EUR
213-0510 213-0482 213-0483 213-0484 213-0485 213-0486 213-0487 213-0488
VWR®, Vasos, forma baja, PMP (TPX)
Vasos de precipitados
Fabricado en PMP (TPX), de gran transparencia.
  • Excelente resistencia química
  • Graduaciones impresas
  • Soporta temperaturas de 0 a 121 °C cuando se utiliza de forma continua (hasta 170 °C durante períodos cortos)
  • La resina cumple los requisitos de la FDA 21 CFR de EE.UU.