VWR® TS Professional, Balanzas Semi-micro: Pantalla Táctil e Ionizador
Proveedor: VWR Collection
611-3812EA 3060 EUR
611-3812 611-3813 611-3814 611-3811
VWR® TS Professional, Balanzas Semi-micro: Pantalla Táctil e Ionizador
Balanzas
Balanzas semi-micro con pantalla táctil en color de 5" y un ionizador integrado que garantiza la preparación exacta de las muestras. Se acumulan cargas estáticas en diferentes muestras que se pesan frecuentemente en el laboratorio. Estas cargas estáticas pueden acumularse y modificar el valor de pesaje. Mediante la incorporación de iones, el ionizador integrado neutraliza la electricidad estática y la muestra está lista para pesarse en cuestión de segundos. El sistema de calibración de la balanza calibra automáticamente la balanza cuando se produce un cambio de temperatura o tras un periodo de tiempo establecido (ajustes de fábrica), lo que garantiza mediciones precisas incluso si el usuario no ha calibrado manualmente la balanza.
  • Calibración interna y conexión RS232 de serie (certificado de calibración de fábrica opcional)
  • Multilingüe (inglés, alemán, francés, italiano, español o portugués)
  • Pesaje de comprobación, estadísticas, pesaje dinámico, formulación y recuento de unidades avanzado con informe de las estadísticas
  • Función avanzada de densidad, con cálculo del índice de densidad para la evaluación de la calidad de los metales
  • Función de tejido especial para medir fibras/filamentos con informe de las estadísticas
  • Salida en serie para conexión a una impresora, puerto USB para importación o exportación de base de datos y resultados de la prueba
Las balanzas cuentan con aplicaciones avanzadas y grandes bases de datos para pesaje profesional. El usuario puede acceder de forma fácil e intuitiva a las funciones de la balanza a través de menús con iconos que garantizan el pesaje eficaz y productivo. Las balanzas las pueden usar hasta 10 usuarios diferentes, cada uno con sus propios ajustes personalizables y protección con contraseña. Ideales para laboratorios que requieren el cumplimiento de GLP.
Certificaciones: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Información de suministro: se suministran con adaptador de corriente y enchufe universal adecuado para su uso en la UE y en Reino Unido. Entre los accesorios opcionales se incluyen kit de determinación de densidad e impresora serie.
Precaución: Los modelos con sufijo D tienen doble gama, la i indica calibración interna y la C certificado de calibración.