Medidor multiparámetro (pH / ISE / conductividad / OD), banco, inoLab® Multi 9620 IDS
Proveedor: WTW
1FD560 1FD56C
665-0476EA 2430 EUR
665-0476 665-0560
Medidor multiparámetro (pH / ISE / conductividad / OD), banco, inoLab® Multi 9620 IDS
Medidores electroquímicos Medidores de pH
Dispositivo multiparamétrico digital de alto rendimiento con dos canales de medición aislados galvánicamente para pH / mV, ISE (incluidos los métodos incrementales), mediciones de conductividad y oxígeno. Con amplias funciones GLP.
  • Medición simultánea con dos canales de medición independientes
  • Combinaciones definidas por el usuario de parámetros iguales o diferentes
  • Control de medición continuo (CMC) para mediciones en el intervalo de pH óptimo
  • La función QSC (control de calidad del sensor) ofrece un punto de referencia de la situación actual de los electrodos especiales IDS
  • Procesamiento y transferencia digital de datos (conforme a GLP) por medio de una interfaz USB
  • Pantalla en color brillante con protección de vidrio, carcasa inferior de cinc fundido de alta calidad y teclado antibacteriano
  • Adecuado para funcionamiento inalámbrico: puede utilizarse con los nuevos sensores del cabezal de conexión de un medidor IDS (se necesitan módulos inalámbricos; no se incluyen en el envío)
El inolab® Multi 9620 IDS mide pH, mV, DO (saturación, concentración, presión parcial, DBO), conductividad (resistencia específica, salinidad, TDS), temperatura, turbidez.
Estos medidores se pueden utilizar con sensores IDS estándar o IDS adecuados para funcionamiento inalámbrico (se necesitan módulos inalámbricos) y electrodos convencionales de pH/ORP/ISE (se necesita adaptador o módulo integrable). Los sensores IDS almacenan distintivamente el número de serie y los registros de calibración para un funcionamiento inmediato. También procesan la señal de medición y, así, mejoran la calidad de los datos medidos. La funcionalidad inalámbrica elimina la necesidad de mover los cables.
Información de suministro: El medidor solo se suministra con fuente de alimentación universal, soporte y manual de operación, software MultiLab® Importer y MultiLab® User y cable USB.
El Set C incluye adicionalmente: Electrodo IDS digital pH SenTix® 980, buffer 4, 7 y 10,01, 3 mol /L KCl, celda de conductividad IDS digital TetraCon® 925, 0,01 mol /L KCl, estándar de conductividad.