Columnas para SPE para aplicaciones especiales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ sulfato-florisil de sodio anhidro
Proveedor: Avantor
7495-04EA 366.94 EUR
7495-04 7495-18
Columnas para SPE para aplicaciones especiales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ sulfato-florisil de sodio anhidro
Columnas de cromatografía
Estas columnas para SPE están diseñadas para la limpieza de extractos de hidrocarburos del agua.
Certificaciones: ISO 9377-2