Columnas de HPLC, BAKERBOND® BDC C18
Proveedor: Avantor
7441-00EA 1215.14 EUR
7441-00 7441-01
Columnas de HPLC, BAKERBOND® BDC C18
Columnas de cromatografía
Estas columnas son ideales para determinar los componentes activos farmacéuticos. Disponen de tapones finales y son adecuadas para la cromatografía de compuestos básicos.
  • Excelente reproducibilidad de columna a columna y de lote a lote
  • Puntos álgidos y simetría mejorada
La fase BDC C18 BAKERBOND® recibe un tratamiento de desactivación de base especial durante la fabricación del material de sílice para reducir la actividad silanofílica.