Resina para cromatografía de intercambio de iones, J.T. Baker®, BAKERBOND® PolyABx multimodal
Proveedor: Avantor
7586-02EA 373.6 EUR
7586-02 7586-03 7586-01 7586-05 7586-04
Resina para cromatografía de intercambio de iones, J.T. Baker®, BAKERBOND® PolyABx multimodal
Sorbentes para cromatografía Sorbentes para HPLC
La resina para cromatografía de intercambio iónico (IEX) multimodal J.T.Baker® BAKERBOND® PolyABx funciona como una resina de intercambio catiónico débil con una selectividad mejorada para la separación superior en aplicaciones de cromatografía de procesos.
Activada por una química propia de superficie que combina la funcionalidad del intercambio catiónico débil con sitios de intercambio aniónico débil y hidrofilicidad, los medios de cromatografía de intercambio catiónico multimodal BAKERBOND® PolyABx utilizan su selectividad única para permitir un rendimiento de mayor purificación en una amplia gama de productos biofarmacéuticos.
Diseñada y fabricada por Avantor según los elevados estándares establecidos por nuestra marca de productos químicos J.T.Baker®, la resina de intercambio iónico BAKERBOND® PolyABx se puede utilizar con otras resinas J.T.Baker® BAKERBOND® para mejorar su potencia separadora de los pasos del proceso de la cromatografía.