Kit para análisis de drogas
Proveedor: VWR Chemicals
321481PEA 1140 EUR
321481P 321602G 321612Y 321622K 321632M 321642X 321652Q
Kit para análisis de drogas
Pruebas de drogas
Este kit proporciona un medio cómodo de análisis de drogas prohibidas en material sospechoso. El esquema y los reactivos se desarrollaron en el Laboratory of the Government Chemist. Cada kit proporciona suficientes reactivos para al menos 200 análisis.
  • El kit comprende:
  • 20 ampollas (4 cajas de 5, 0,2 ml) de reactivo de Marquis
  • 1 reactivo para cocaína de 10 ml
  • 1 reactivo para barbitúricos de 10 ml
  • 1 reactivo para LSD de 10 ml
  • 1 reactivo 1 para cannabis de 20 ml
  • 1 reactivo 2 para cannabis de 10 ml
  • 1 reactivo sólido especial para cannabis de 5 g
  • 1 neutralizador de 20 g
  • 4 cajas de papeles de filtro Whatman
  • 1 microespátula
  • 20 abridores de ampollas
  • 25 espátulas desechables
  • pinzas
  • 4 vidrios de reloj
  • Folleto de instrucciones