Cinc óxido Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
P106-33EA
45.96
EUR
P106-33
P106-42
Cinc óxido Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Cinc óxido
Certificaciones: Meets Ph. Eur. Chemical Specifications.
Formula:
ZnO |
Número MDL:
MFCD00011300 Núm. CAS: 1314-13-2 UN: 3077 ADR: 9,III |