Cinc óxido Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Sinónimos:
Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
P106-33EA
45.96
EUR
P106-33
P106-42
Cinc óxido Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Cinc óxido
Certificaciones: Meets Ph. Eur. Chemical Specifications.
Formula:
ZnO MW: 81.39 g/mol |
Número MDL:
MFCD00011300 Núm. CAS: 1314-13-2 UN: 3077 ADR: 9 III |