Cinc sulfato heptahidrato Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
P134-33EA 94.1 EUR
P134-33 P134-38
Cinc sulfato heptahidrato Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Cinc sulfato heptahidrato
Certificaciones: Meets Ph. Eur. chemical specifications.
Formula: ZnSO₄·7H₂O
Número MDL: MFCD00149894
Núm. CAS: 7446-20-0
UN: 3077
ADR: 9,III