Cubregafas, uvex super OTG
Proveedor: UVEX
9169.065 9169.080 9169.260 9169.081
111-8251EA 32.8 EUR
111-8251 111-8258 111-8259 111-1216
Cubregafas, uvex super OTG
Gafas
Super OTG cover spectacles have thin, hingeless side arms with Grilamid® (a combination of hard and soft plastics). They combine the benefits of temple glasses with the comfort of a headband.
  • Grilamid® posee una alta resistencia a los impactos, incluso a bajas temperaturas y, además, es resistente a productos químicos
  • Las patillas se ajustan rápida y fácilmente; los extremos de las patillas son particularmente suaves y flexibles
  • La inclinación de 11° de las lentes garantiza una buena visibilidad cuando se mira hacia abajo y ayuda a evitar tropiezos al usuario
  • La superficie curvada de las lentes proporciona una excelente cobertura del área ocular sin tocar las gafas graduadas
Weight: 38 g
Peso: 38 g
Certificaciones: EN 166-168, EN 170