VWR® Buffer Tablets for Haematology
Proveedor: VWR Chemicals
331562UEA 65 EUR
331562U
VWR® Buffer Tablets for Haematology
Tampones Tampones para microscopía
Estas tabletas brindan un método rápido y conveniente para preparar una solución tampón.
Estas tabletas proporcionan un método rápido y práctico de preparación de la solución tampón.
Una tableta disuelta en agua destilada y agregada a 100 ml produce una solución del pH indicado a 20 °C. La molaridad de las soluciones tampón es 0,005 M.