Semimáscaras, X-plore® 3300 y X-plore® 3500
Proveedor: Dräger
R55330 R55331 R55332 R55350 R55351 R55352 R56960
111-0416EA 25.3 EUR
111-0416 111-0415 111-0414 111-0413 111-0412 111-0411 111-0407
Semimáscaras, X-plore® 3300 y X-plore® 3500
Respiradores Mascarillas reutilizables Mascarillas
Las medias máscaras X-plore® 3300 y 3500 son de bajo mantenimiento y asequibles. Están equipados con dos conexiones laterales de bayoneta que permiten utilizar toda una gama de filtros de bayoneta.
  • La sección nasal flexible proporciona un sellado extra hermético y un ajuste excelente incluso cuando se usan gafas de seguridad
  • Los filtros laterales y un diseño poco profundo brindan un campo de visión excepcional y X-plore® se ajusta perfectamente debajo de las viseras protectoras
  • El soporte para la cabeza FlexiFit suave se adapta perfectamente a todas las formas de cabeza, sin atrapar el cabello; además, apenas se nota debajo de los cascos
  • Correa para la cabeza fácilmente ajustable
X-plore 3500 - Características especiales:
El cuerpo de la mascarilla está fabricado en un material nuevo innovador: sin silicona, suave y muy cuidadoso con la piel (características que combinan la mayor comodidad con una durabilidad excelente).
Opción de cinta abatible: soltando la banda de la cinta del cuello, puede quitarse la máscara de la cara sin necesidad de quitarse la protección de la cabeza; la superficie interior de la mascarilla está orientada hacia el cuerpo, protegiéndole de la contaminación
Peso: 95 g
Certificaciones: EN 140