Máscaras faciales completas, X-plore® 5500
Proveedor: Dräger
R55270 R56655
111-0417EA 154 EUR
111-0417 111-0408
Máscaras faciales completas, X-plore® 5500
Respirators Mascarillas reutilizables Máscaras faciales completas
X-plore® 5500 full face masks offer the perfect solution wherever your work requires respiratory protection, e.g. in the chemical industry, metalworking and automotive industries, shipbuilding, maintenance, supply and disposal logistics. The double layered face seal with triple sealing action provides reliable protection and a tight fit for all face shapes and sizes. The large visor is available in two different materials: polycarbonate or triplex (excellent anti-scratch coating and high chemical-resistance).
  • Los filtros son de perfil bajo y están colocados en el lateral, lo que permite un amplio campo de visión y una distribución del peso excelente para una amplia libertad de movimiento
  • Dos conexiones de tipo bayoneta que permiten que los filtros se ajusten de forma sencilla y segura
  • La lente del visor transparente de alta calidad proporciona un campo de visión amplio y completo y alta resistencia química, térmica y al rayado
  • Las cintas para la cabeza con cinco puntos hacen que la máscara se ajuste rápida y fácilmente sin que quede el pelo atrapado
Peso: 540 g
Certificaciones: EN 136
Precaución: *Talla única.