Filtro de partículas de tipo bayoneta para mascarillas y máscaras faciales completas, X-plore® 3300/3500 y X-plore® 5500
Proveedor: Dräger
6738001 6738002 6738011 6738353 6738354 6738391 6738875
111-0428EA 30.9 EUR
111-0428 111-0427 111-0423 111-0422 111-0421 111-0418 111-0911
Filtro de partículas de tipo bayoneta para mascarillas y máscaras faciales completas, X-plore® 3300/3500 y X-plore® 5500
Respiradores Mascarillas reutilizables Filtros de máscaras
La serie de filtros dobles X-plore® con conexiones de bayoneta combina con éxito comodidad y practicidad. Los filtros son adecuados para las semimáscaras Dräger X-plore® 3300/3500 y las máscaras completas X-plore® 5500.
  • Filtro para partículas blanco para una fácil identificación
  • Seguridad para el usuario excelente ya que puede llevarse debajo de viseras.
  • Clasificación 'R': se permite su reutilización (más de una capa)
  • Filtro resistente con carcasa de plástico ABS azul y conexión segura de tipo bayoneta con indicaciones claras para colocar el filtro de forma segura en su posición.
EN 14387/2000/A1:2006
Certificaciones: EN 14387/2000/A1:2006