Muestreadores de agua, serie SP 5
Proveedor: MAXX
0030012 0030013 0060144 0060342 0060161 0060045 0060036 0060035 0060034 V1300001 1200000 V1200012 V1200024 V1200001 V1200002 V1200004 V1200012G V1200024G V1200040 V1200050 V1200414 V1300012 V1300024 V1300024G V1300012G V1300414
701-0098EA 65.3 EUR
701-0098 701-0099 701-0100 701-0105 701-0101 701-0075 701-0102 701-0104 701-0103 701-0150 701-0139 701-0144 701-0146 701-0140 701-0141 701-0142 701-0143 701-0145 701-0147 701-0148 701-0149 701-0152 701-0154 701-0153 701-0151 701-0155
Muestreadores de agua, serie SP 5
Muestreadores Muestreadores de agua
Los SP 5 son unidades modulares de sitio fijo disponibles en diferentes configuraciones.
  • Control termostático del compartimento de muestra a 4 °C con protección contra sobrecalentamiento y descongelación automática
  • Microprocesador para controlar y seleccionar intervalos de muestreo y llenado de botellas con eventos en tiempo real
  • Bomba de diafragma con vaso dosificador de vidrio Duran 50
Volúmenes de muestra precisos y ajustables para recolección en uno o varios contenedores.