Estos guantes están fabricados con nitrilo en lugar de látex de caucho, lo que reduce la probabilidad de reacciones asociadas con los guantes TIPO I.
- Construido de polímero de nitrilo sintético y por lo tanto libre de silicona y látex.
- El acabado suave de bisque permite una excelente sensibilidad táctil en el manejo de materiales y equipos tanto húmedos como secos.
- Puños con cuentas para mayor resistencia y más fácil ponerse y quitarse
- Protección conforme a virus, salpicaduras químicas y riesgos microbiológicos.
- Protección antivirus según ISO 16604 procedimiento B: 2004
- Disipador estático en uso y antiestático probado, cumpliendo los requisitos definidos en EN 1149-5
Aptos para una amplia variedad de aplicaciones no estériles, los guantes KIMTECH SCIENCE * Blue Nitrile están diseñados para proteger los procesos de laboratorio minimizando el riesgo de contaminación y aumentando la productividad. Ideal para su uso en química, bioquímica, microbiología, virología, ciencias biológicas, investigación biomédica, ciencia forense y fabricación de medicamentos no estériles.
EN 374, EN 455-1/-2/-3, Cat. III, AQL 1,5
Thickness: 0,12 mm (palm), 0,15 mm (finger)
Colour: Blue
EN 374, EN 455-1/-2/-3, Cat. III, AQL 1,5
Certificaciones: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5