Guantes de nitrilo, Kimtech™ Purple Nitrile™
Proveedor: KIMBERLY CLARK
90627 90628 90629 90625 90626
112-4847EA 37.6 EUR
112-4847 112-4848 112-4849 112-4845 112-4846
Guantes de nitrilo, Kimtech™ Purple Nitrile™
Guantes
Estos guantes ofrecen protección en entornos de fabricación de productos farmacéuticos y Ciencias de la Vida. Estos guantes de seguridad, anti-estáticos sin silicona ni látex proporcionan toda la comodidad y seguridad que se necesita en los laboratorios de investigación. El polímero de nitrilo sintético (acrilonitrilo butadieno) es altamente resistente al agua con un bajo riesgo de agujerearse y una vez puestos, estos guantes van a disipar la electricidad estática y reducir al mínimo cualquier riesgo de hipersensibilidad al látex o la silicona, ayudando a mantener las manos sanas y protegidas mientras que ayudan a una investigación libre de contaminación.
  • Muy buena protección, limpieza y calidad
  • Más fuertes y más delgados que los de látex con una mejor protección contra una amplia gama de productos químicos, incluidos los fármacos citotóxicos
  • Las puntas de los dedos texturizadas aumentan la adherencia y la sensibilidad táctil
  • Ambidiestro y desechables para una colocación rápida y reciclaje
  • No contienen látex de caucho natural o silicona, lo que reduce el potencial para reacciones de hipersinsibilidad de TIPO I asociadas a guantes
Los guantes son ideales para su uso en aplicaciones de alto riesgo en ciencias biológicas, investigación biomédica, ciencia forense y fabricación de medicamentos no estériles. Al proporcionar el nivel más alto de protección en la gama de guantes KIMTECH™, también están aprobados para el contacto con alimentos y brindan protección contra salpicaduras químicas y peligros de microorganismos. Ellos también son resistentes al virus ISO 16604.
Thickness: 0,12 mm (palm), 0,15 mm (finger)
Colour: Purple
EN 374, EN 455-1/-2/-3, EN 421; Cat. III, AQL 0,65
Food contact approved
Certificaciones: PPE Cat III (UE) 2016/425, EN 374-1 Tipo B (JKT), EN 374-5 (VIRUS); AQL 0.65
Aprobados para el contacto con alimentos.