Sodio metabisolfito BP, Ph. Eur., NF, USP, pure
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos:
Disulfito de disodio, Sodio pirosolfito, Metabisulfito sódico, Sodio disulfito
141698.1211
141698.1214
APPC141698.1211EA
61.2
EUR
APPC141698.1211
APPC141698.1214
Sodio metabisolfito BP, Ph. Eur., NF, USP, pure
Sodio metabisolfito
Formula:
Na₂S₂O₅ MW: 190.11 g/mol Pto. de fusión: 150 |
Número MDL:
MFCD00167602 Núm. CAS: 7681-57-4 Índice Merck: 12,08784 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Crystals, crystalline powder, white |
Assay (as SO₂) | 65,0 - 67,4% |
Assay (Na₂S₂O₅) | 96,5 - 100,0% |
Identity according to Pharmacopoeias | passes test |
pH of 5% solution | 3,5 - 5,0 |
Appearance of solution | passes test |
Insoluble matter in H₂O | 0,025% |
Chloride (Cl) | 0,02% |
Residual solvents | passes test |
Thiosulphate (S₂O₃) | 0,05% |
Thiosulphate (BP) | passes test |
Heavy metals (as Pb) | 0,002% |
Arsenic (As) | 0,0003% |
Iron (Fe) | 0,002% |
Lead (Pb) | 0,001% |
Thermal decomposition | 150 °C |
pH | 4,0 - 4,8 |
Solubility | Soluble in water |