Medios para cromatografía de interacción hidrófoba, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Proveedor: Avantor
7182-02EA
0
EUR
7182-02
7182-05
7285-00
7285-01
Medios para cromatografía de interacción hidrófoba, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Sistemas para purificación de proteínas
Protein Purification Resins
Los medios a base de sílice que se utilizan para la purificación de las proteínas a base de hidrofobia inducida por sal diferencial. El modo combinado proporciona una selectividad única con su interacción hidrófoba y una función de intercambio iónico.