Sodio hidróxido 0,01 mol/l (0,01 N) solución volumétrica
Proveedor: PanReac AppliChem
181845.1211 181845.1210
APPC181845.1211EA 41 EUR
APPC181845.1211 APPC181845.1210
Sodio hidróxido 0,01 mol/l (0,01 N) solución volumétrica
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,III