Cajas criogénicas, PP
Proveedor: RATIOLAB
5320410 5320413 5320313 5320314 5320315 5320316
RATI5320410EA 41 EUR
RATI5320410 RATI5320413 RATI5320313 RATI5320314 RATI5320315 RATI5320316
Cajas criogénicas, PP
Cajas Criocajas
Cajas fabricadas en PP de alta calidad.
  • Autoclavable
  • Resistente a la temperatura de -90 a +121 °C
  • Codificado numéricamente
  • Muy buena resistencia química
Con una codificación numérica y los correspondientes respiraderos para drenar el agua condensada. Las cajas son ajustables en altura.