Toallitas y rollos de limpieza para aplicaciones generales, WYPALL * L20 EXTRA / L20 EXTRA +
Proveedor: KIMBERLY CLARK
7300 7301 7303 7302 7308 7248 7317 7356
115-2206EA 51.6 EUR
115-2206 115-0024 115-2208 115-2207 115-2013 115-1936 115-1543 KIMB7356
Toallitas y rollos de limpieza para aplicaciones generales, WYPALL * L20 EXTRA / L20 EXTRA +
Toallitas Toallitas y toallas desechables Toallitas de papel para aplicaciones generales
Estas toallitas de un solo uso, hechas de material AIRFLEX * de dos capas, son ideales para tareas de limpieza de usos múltiples y de limpieza de uso medio, como pulido de vidrio, superficies lisas y herramientas de limpieza.
  • Más resistentes que las toallitas convencionales de dos capas
  • Fuertes y absorbentes
  • Se limpian rápidamente sin desintegrarse
  • Se pueden utilizar con un sistema de dispensación para ayudar a controlar el uso y reducir el desperdicio
Rollos pequeños: For use with dispenser 7041.
Rollos grandes: Para usar con los dispensadores 6146, 6154 y 6155.
Rollos de alimentación central: Para usar con el dispensador 7017.