VWR®, Portaobjetos en placas de cultivo
Proveedor: VWR Collection
734-2973EA 258 EUR
734-2973 734-2974 734-2975 734-2976
VWR®, Portaobjetos en placas de cultivo
Placas de cultivo Placas para cultivo celular
Los portaobjetos de VWR® están fabricados con PET de grado médico y alta transparencia, que tiene una gran resistencia y es irrompible. Sólo la superficie del portacelular tiene un tratamiento hidrofílico, por lo que las células adherentes crecen fácilmente, mientras que la superficie de la placa de cultivo circundante es hidrofóbica, lo que dificulta el crecimiento de las células adherentes.
  • La transparencia de los portaobjetos y la transmitancia de la luz son buenas, por lo que las células pueden observarse claramente con un microscopio de luz o de fluorescencia
  • El uso de múltiples portaceldas en una placa permite desarrollar estudios in vitro multifactoriales, multiíndice y multinivel en las mismas condiciones
  • Posibilidad de elegir entre portaceldas de Ø 8 o Ø 10 mm, con 12, 18, 32 o 45 portaceldas por placa de cultivo
  • Un cultivo celular puede preparar múltiples portaobjetos para diferentes estudios y objetivos, aumentando la eficiencia del trabajo
  • La lengüeta del portacelular se inclina en ángulo, lo que resulta cómodo para que los operarios lo sujeten directamente, y está grabada numéricamente, lo que facilita la identificación
  • Libre de DNasa y RNasa, no pirogénico
Las láminas de células integradas se fijan en la placa de cultivo. Si es necesario realizar más pruebas después del cultivo celular, los portaobjetos pueden sacarse uno a uno y colocarse en una placa de cultivo u otro recipiente con las especificaciones necesarias.
Información de suministro: Se suministran individualmente en un blister de plástico 'abrir y despegar' Cada caja va acompañada de pinzas metálicas estériles empaquetadas individualmente. Tanto los portaobjetos como las pinzas están irradiados con haz de electrones y deben utilizarse inmediatamente después de abrirlos.