Medias máscaras de filtrado de partículas reutilizables, 8825+ y 8835+
Proveedor: 3M
8825PLUS 8835PLUS
111-2293EA 74.1 EUR
111-2293 111-2326
Medias máscaras de filtrado de partículas reutilizables, 8825+ y 8835+
Respirators Mascarillas reutilizables Mascarillas
El respirador de partículas 3M ™ 8825+ ha sido diseñado para ayudar a mejorar el ajuste a la forma y tamaño de la cara individual del usuario. Con su diseño robusto de carcasa y copa, este respirador cumple con los requisitos particulares de la prueba de obstrucción para los respiradores FFP (mascarilla filtrante).
  • El material flexible ayuda a mejorar el ajuste a la forma y tamaño de la cara individual del usuario
  • Material de filtro de alto rendimiento que es fácil de respirar
  • La válvula 3M ™ Cool Flow ™ proporciona una salida efectiva de la acumulación de calor, proporciona un uso más fresco y cómodo y ayuda a minimizar el riesgo de empañamiento de las gafas
  • Las diademas trenzadas ajustables con ajuste de 4 puntos ayudan a proporcionar una sensación más segura
  • Clasificación EN 149 'R': Reutilizable: esta máscara se puede usar para más de un turno
Se puede usar en ambientes cálidos y húmedos. Para una amplia gama de formas y tamaños de cara.