Avantor® Apollo C18, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
HICH36505EA 673 EUR
HICH36505 HICH36515 HICH36511 HICH36521 HICH970205 HICH36543 HICH36537 96454/N
Avantor® Apollo C18, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Las columnas HPLC Avantor® Apollo utilizan sílice desactivada con base de alta pureza para realizar separaciones potentes.
  • Fácil ampliación de analítica a preparativa
  • La estabilidad ampliada del pH es de aproximadamente 1,5 a 10,5
  • USP L1
Estas columnas son ideales para análisis de rutina y para laboratorios educativos.