Forros de guantes, HyFlex® 48-105
Proveedor: ANSELL HEALTH CARE
48-105/6 48-105/7 48-105/8 48-105/9 48-105/10 48-105/11
112-3782EA 37.5 EUR
112-3782 112-3783 112-3784 112-3785 112-3786 112-3787
Forros de guantes, HyFlex® 48-105
Guantes
Guantes de punto de nylon con las puntas de los dedos recubiertas de PU.
  • Protección óptima para tareas ligeras, alto nivel de confort
  • Buena libertad de movimiento para el manejo preciso de objetos pequeños en condiciones secas
  • Forro de nylon elástico para un excepcional ajustado
  • Excelente alternativa a los guantes de cuero ligero
Ideal para aplicaciones de trabajo ligero, como el ensamblaje, la inspección y el embalaje de pequeños componentes.
Certificaciones: EN 388:2016 (003XA); Cat. II