Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 58-530 / 58-535
Proveedor: Ansell
58-530B/10 58-530B/11 58-530B/7 58-530B/8 58-530B/9 58-530W/10 58-530W/11 58-530W/7 58-530W/8 58-530W/9 58-535B/10 58-535B/11 58-535B/7 58-535B/8 58-535B/9 58-535W/10 58-535W/11 58-535W/7 58-535W/8 58-535W/9
112-4614EA 74.4 EUR
112-4614 112-4615 112-4616 112-4617 112-4618 112-4921 112-4922 112-4923 112-4924 112-4925 112-4619 112-4620 112-4621 112-4622 112-4623 112-4241 112-4240 112-4239 112-4238 112-4234
Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 58-530 / 58-535
Guantes
Liquid-proof knitted gloves with a consistent nitrile coating. The homogenous protective coating significantly reduces the risk of chemicals penetrating through to the skin.
  • Fuerzas operativas reducidas y excelente control de agarre para componentes húmedos o aceitosos
  • Resistencia fiable a los productos químicos para una mayor seguridad del usuario
  • Tacto suave y ajuste cómodo
Los modelos AlphaTec® con revestimiento de nylon blanco se recomiendan para aplicaciones en interiores, mientras que los modelos AlphaTec® con revestimiento acrílico negro se recomiendan para aplicaciones en exteriores.
Colour: Burgundy/black hand
EN 374 (JKL), EN 388 (4121); EN 1149, Cat. III, AQL 0.65
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 407 (X1XXXX); EN 1149, Cat. III, AQL 0,65
Aprobado para el contacto con alimentos