Guantes de punto, Edge® 76-200
Proveedor: Ansell
76-200/7 76-200/9 76-200/10 76-200/8
112-3600EA 30.7 EUR
112-3600 112-3601 112-3799 112-3798
Guantes de punto, Edge® 76-200
Guantes
Guantes de nylon elásticos, Ligeros Ambidiestros Suave, cómodo y no irritante.
  • Extra flexible y sin pelusas
  • No hay costuras abrasivas que irriten la piel
  • Tejido transpirable - las manos no sudan y permanecen secas
  • Pueden ser usados por sí mismos o como forros
  • Lavable a 40 °C sin encoger o deformar
Ideal para manipulaciones delicadas, ensamblaje fino de piezas secas, aplicaciones de pintura y embalaje.
Colour: White
EN 388 (214X), Cat. II
Certificaciones: EN 388:2016 (214XA); Cat. II.