Guantes resistentes al frío, ActivArmr® 80-400
Proveedor: Ansell
80-400/10 80-400/7 80-400/8 80-400/9 80-400/11
112-3827EA 173 EUR
112-3827 112-3824 112-3825 112-3826 112-3823
Guantes resistentes al frío, ActivArmr® 80-400
Guantes
Knitted gloves with latex coating and knit wrist. Insulated lining made from acrylic terry loop.
  • Ideal para su uso en condiciones de frío hasta −30 °C (contacto corto)
  • Excelente agarre en todas las condiciones de trabajo
  • Alto nivel de confort
Excelentes propiedades de aislamiento para aumentar el confort en condiciones de trabajo frías.
Certificaciones: EN 388:2016 (2231C), EN 407 (X2XXXX), EN 511 (020), Cat. III