Avantor® Apollo C8, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
HICH36506EA 715 EUR
HICH36506 HICH36512 HICH5126774 96463/N
Avantor® Apollo C8, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Las columnas HPLC Avantor® Apollo utilizan sílice desactivada con base de alta pureza para realizar separaciones potentes.
  • Fácil ampliación de analítica a preparativa
  • La estabilidad ampliada del pH es de aproximadamente 1,5 a 10,5
  • USP L7
Estas columnas son ideales para análisis de rutina y para laboratorios educativos.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Certificación ambiental ISO 14001:2015 (530840 UM15)