Batas resistentes a productos químicos, Tychem® 2000 C y Tychem® 6000 F, modelo PL50
Proveedor: DuPont
TYCPL50SYLLXXL TF0290TGY00L2X TF0290TGY00SM TF0290TGY0034X
113-0876EA 0 EUR
113-0876 DUPOTF0290TGY00L2X DUPOTF0290TGY00SM DUPOTF0290TGY0034X
Batas resistentes a productos químicos, Tychem® 2000 C y Tychem® 6000 F, modelo PL50
Prendas desechables
Bata hasta la espinilla con cierre trasero envolvente, cierre de cuello con gancho y bucle y lazos en la cintura.
  • Muñecas elásticas
  • Costuras cosidas y superpuestas con cinta de barrera para protección y resistencia
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
Tychem® 2000 C Las prendas utilizan la resistencia de Tyvek® y un recubrimiento de barrera polimérica para ofrecer una buena protección de barrera de permeación contra una amplia gama de productos químicos inorgánicos y riesgos biológicos (incluso bajo presión). Se utilizan para la protección contra salpicaduras o salpicaduras a presión en una variedad de entornos industriales, incluida la fabricación de pulpa y papel, procesamiento de alimentos, procesamiento químico y fabricación farmacéutica.
Tychem® 6000 F Las prendas están hechas de una tela ligera y duradera que consiste en una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® resistente. Ofrecen una excelente protección contra la permeabilidad química a una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y ciertos agentes de guerra química. Tychem® F se utiliza para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.
Color: Amarillo (Tychem® 2000 C) o gris (Tychem® 6000 F)
Peso: 83 g/m² (Tychem® 2000 C); 120 g/m² (Tychem® 6000 F)
Certificaciones: Tipo PB[3], EN 14126; Cat. III