VWR® VMS Advanced, Agitadores magnéticos con calefacción
Proveedor: VWR Collection
442-0661EA 600 EUR
442-0661 442-0662 442-0663 442-0664 442-0665 442-0666 442-0667 442-0668 442-0669
VWR® VMS Advanced, Agitadores magnéticos con calefacción
Imánes de agitación Agitadores magnéticos con placas calefactoras
Agitadores compactos con placa de vidrio cerámico que proporciona una excelente resistencia a productos químicos. Las unidades ofrecen visualización digital de códigos de error, un indicador para advertir al usuario de que la superficie está caliente, un circuito de seguridad fijo que apaga el calefactor si la temperatura sobrepasa los 550 °C y 3 modos de funcionamiento a elegir (estándar, seguro y protección de ajuste). Los agitadores tienen un display de visualización de la velocidad y la posibilidad opcional de conexión directa con un sensor de temperatura PT1000; cuando se utiliza este sistema de control de temperatura la precisión en el medio es de ±0,5 °C.
  • Ajuste digital de temperatura
  • Visualización digital simultánea de la temperatura nominal y real a través de una pantalla LCD
  • Visualización del valor de temperatura real del medio con una resolución de 0,1 °C cuando se utiliza el sensor de temperatura PT 1000
  • El agitador se puede controlar con dos microcontroladores
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificaciones: Clase de protección IP según DIN EN 60529: IP 21
Información de suministro: Se suministra con sonda PT1000. Se dispone de una amplia variedad de accesorios opcionales