Guantes resistentes a los productos químicos, AlphaTec® Butyl, 38-514 / 38-520
Proveedor: Ansell
38-514/10 38-514/7 38-514/8 38-514/9 38-520/9 38-520/8 38-520/7
112-3781EA 86.8 EUR
112-3781 112-3778 112-3779 112-3780 112-1268 112-1570 112-1569
Guantes resistentes a los productos químicos, AlphaTec® Butyl, 38-514 / 38-520
Guantes
Máxima protección contra los productos químicos peligrosos. Fabricados con butilo, estos guantes ofrecen una protección eficaz contra una gama considerablemente más amplia de productos químicos industriales agresivos que los materiales convencionales para guantes, como el nitrilo, el neopreno y el látex.
  • Libertad de movimiento, comodidad y excelente agarre
  • Diseñado para la comodidad: con una forma ergonómica curvada y natural y un tacto suave
  • Fórmula sin látex: sin riesgo de reacciones alérgicas relacionadas con el látex
  • Protección eficaz contra aldehídos,
More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo 38-514 38-520
Environmentally Preferable
Ambidiestro/Específico para cada mano Específico para cada mano Específico para cada mano
Desechable / Reutilizable Reutilizable Reutilizable
Acabado Aspero Aspero
Tipo de puño Puño con reborde Puño con reborde
Normativa EN EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCIKMPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1000X) EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCIKMPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (2010A)