Guantes resistentes al frío, ActivArmr® 23-700
Proveedor: Ansell
23-700/10 23-700/9
112-0270EA 28.4 EUR
112-0270 112-2926
Guantes resistentes al frío, ActivArmr® 23-700
Guantes
Estos guantes totalmente recubiertos tienen un aislamiento de espuma de poliuretano para mayor calidez y comodidad. La superficie texturizada proporciona un agarre inmejorable en superficies mojadas y resbaladizas. El robusto revestimiento de PVC, que repele los líquidos, no absorbe el agua, no se endurece como el cuero y permanece flexible incluso a temperaturas bajo cero.
  • Resistente a la sal, a los productos químicos y a la corrosión, no se agrieta ni se rompe.
  • Ajuste ergonómico para mayor comodidad - reduce la fatiga de los dedos y las manos
  • El forro repelente al agua desplaza el sudor fuera de la mano.
Ideal for food processing and automotive applications.
Certificaciones: EN 388:2016 (3121B), EN 511 (111), EN ISO 374-1 Type B (KLT), EN ISO 374-5; Cat. III